Learn More
Óxido de boro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11366178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366178 100 g 100 g
11376178 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011158.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • En la industria electrónica como encapsulante líquido para el crecimiento tipo Czochralski de cristales simples semiconductores III-V (por ejemplo, GaAs, GaP, InP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-86-2
Fórmula molecular B2O3
Peso molecular (g/mol) 69.62
Número MDL MFCD00011315
Clave InChI JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
Nombre IUPAC oxo(oxoboraniloxy)borano
SMILES O=BOB=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1860°C
Nombre del producto químico o material Boron oxide
Punto de fusión ∼450°C
Nombre de nota Fused Lump, Approx. 1.0 in. dia. x 0.75 in. thick
Color Blanco
Forma física Masa fundida, aprox. 1,0 pulg de diámetro x 0,75 pulg de grosor
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,1337
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.62
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.46 g/mL (±)0.01