Learn More
Boron Nitride Rod;Diameter (mm), 6.4;Length (mm), 300
Código de producto. 15447105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447105 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15447105 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045850.KS
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Boron Nitride
Punto de fusión 2700°C
CAS 10043-11-5
Forma física Rod
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Aspecto Solid in various forms
Densidad 2.25
Fórmula molecular BN
Número MDL MFCD00011317
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
Nombre IUPAC Boranimina
Peso molecular (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.