Learn More
Boron Nitride Rod;Diameter (mm), 12.7;Length (mm), 300
Código de producto. 15417125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417125 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15417125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045912.KS
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Boron Nitride rod is used as a container for most molten metals like aluminum, iron, steel, silicon, tin germanium and copper due to its properties like corrosion resistance, electrical resistance and the fact that it can withstand temperatures of about 20000. It plays an important role in nanotechnology to produce nanotubes, which find applications in the aerospace industry. It is widely utilized in evaporator boats, nozzles for nonferrous metals, electric insulators in vacuum system, induction heating coil supports, crucibles and radar components and antenna windows and insulators for high temperature furnace.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Boron Nitride
CAS 10043-11-5
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Aspecto Solid in various forms
Fórmula molecular BN
Número MDL MFCD00011317
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
Nombre IUPAC Boranimina
Peso molecular (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.