Learn More
Pasta de nitruro de boro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11360408 100 g 100 g
11350408 25 g 25 g
11340408 500 g 500 g
11370408 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11360408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043773.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Resistente a metales fundidos y sales, alta conductividad térmica y fuerza dieléctrica
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-11-5
Fórmula molecular BN
Peso molecular (g/mol) 24.82
Número MDL MFCD00011317
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron nitride
Color Blanco
Forma física Pasta
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC azanilidinoborano
Olor Odorless
Aspecto White paste
Densidad 1.4