Learn More
Nitruro de boro, ligante bajo, 99,5 % (base metálica), Alfa Aesar™
Código de producto. 15401887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15401887 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15401887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043255.KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza como lubricante y como aditivo para productos cosméticos. El nitruro de boro tiene un uso potencial en nanotecnología. También se utiliza en pinturas, cementos dentales, mina de lápiz, procesos xerográficos e impresoras láser, sellado de sensores de oxígeno.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron nitride
CAS 10043-11-5
Forma física Varilla prensada en caliente, 12,7 mm de diámetro x 203 mm de largo
Cantidad 1 Pc.
Fórmula molecular BN
Número MDL MFCD00011317
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Información de solubilidad Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides,
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
Nombre IUPAC azanilidinoborano
Peso molecular (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Bolsa