Learn More
Nitruro de boro, ligante bajo, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15411887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Envase:
Bolsa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15411887 1 Pc. Bolsa cada uno
1 options
Código de producto. 15411887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043256.KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza como lubricante y como aditivo para productos cosméticos. De uso potencial en nanotecnología. También se utiliza en pinturas, cementos dentales, minas de lápiz, procesos xerográficos e impresoras láser, sellado de sensores de oxígeno.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron nitride
CAS 10043-11-5
Forma física Varilla prensada en caliente, 12,7 mm de diámetro x 406 mm de largo
Cantidad 1 Pc.
Fórmula molecular BN
Número MDL MFCD00011317
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Información de solubilidad Insoluble in water. Insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides.
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
Nombre IUPAC nitruro de boro
Peso molecular (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Bolsa