Learn More
Nitruro de boro, ligante bajo, 99,5 % (base metálica), Alfa Aesar™
Código de producto. 15461877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461877 1 Pc. cada uno
15471877 5 Pc. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043252.KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-11-5
Fórmula molecular BN
Peso molecular (g/mol) 24.82
Número MDL MFCD00011317
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Nombre IUPAC azanilidinoborano
SMILES B=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron nitride
Forma física Varilla prensada en caliente, 6,4 mm de diámetro x 406 mm de largo
Cantidad 1 Pc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Bolsa