Learn More
Barra de nitruro de boro An x P x Al: 300 x 12,7 x 12,7mm, Alfa Aesar™
Código de producto. 15457055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457055 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15457055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045721.KF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron nitride
CAS 10043-11-5
Cantidad 1 Pc.
Fórmula molecular BN
Número MDL MFCD00011317
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
Nombre IUPAC azanilidinoborano
Peso molecular (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82