Learn More
Nitruro de boro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Envase:
Bolsa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15432047 1 Pc. Bolsa cada uno
1 options
Código de producto. 15432047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044839.KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Se utiliza como polimorfo, en cosméticos, pinturas, cementos dentales y minas de lápiz. También se utiliza en procesos xerográficos e impresoras láser como capa de barrera para fugas de carga del fototambor, en rellenos, ayudas de procesamiento.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron nitride
CAS 10043-11-5
Forma física Varilla prensada en caliente, 12,7 mm de diám. x 406 mm de largo
Cantidad 1 Pc.
Envase Bolsa
Fórmula molecular BN
Número MDL MFCD00011317
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
Nombre IUPAC azanilidinoborano
Peso molecular (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82
Porcentaje de pureza 99.5%