Learn More
Nitruro de boro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15492037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492037 1 Pc. cada uno
15402047 5 Pc. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044837.KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilizado en la producción de aleaciones. También se utiliza en la fabricación de elementos refractarios para hornos, materiales de aislamiento, maquinaria y aviación.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-11-5
Fórmula molecular BN
Peso molecular (g/mol) 24.82
Número MDL MFCD00011317
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Nombre IUPAC nitruro de boro
SMILES B=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron nitride
Forma física Varilla prensada en caliente, 6,35 mm de diámetro x 406 mm de largo
Cantidad 1 Pc.
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Bolsa