Learn More
Nitruro de boro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15412047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412047 1 Pc. cada uno
15422047 5 Pc. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044838.KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Utilizado en la producción de aleaciones. También se utiliza en la fabricación de elementos refractarios para hornos, materiales de aislamiento, maquinaria y aviación.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-11-5
Fórmula molecular BN
Peso molecular (g/mol) 24.82
Número MDL MFCD00011317
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Nombre IUPAC nitruro de boro
SMILES B=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron nitride
Forma física Varilla prensada en caliente, 6,4 mm de diámetro x 203 mm de largo
Cantidad 1 Pc.
Envase Bolsa
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82
Porcentaje de pureza 99.5%