Learn More
Estándar isotópico de boro: B a 100 μg/ml en H2O (enriquecido en B-11), VHG™
Código de producto. 17967954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17967954 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 17967954 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLIS11B50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar isotópico de boro: B a 100 μg/ml en H2O (Enriquecido en B-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron
CAS 7440-42-8
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Boron
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular B
Concentración 100 μg/ml
Sinónimo B
Fórmula InChI InChI=1S/B
SMILES [B]
Nombre IUPAC boro
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 10.81
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 11,009 g/mol