Learn More
Carburo de boro
Código de producto. 11368488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368488 50 g 50 g
11358488 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11368488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040504.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-32-8
Fórmula molecular CB4
Peso molecular (g/mol) 55.25
Número MDL MFCD00011520
Clave InChI INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
SMILES B12B3B4B1C234
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron carbide
Punto de fusión 2350°C
Forma física Polvo de 1-7 micrómetros
Cantidad 50 g
Índice Merck 14,1344
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.26
Olor Odorless
Densidad 2.52 g/mL