Learn More
Objetivo de pulverización de carburo de boro, 76,2 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493765 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15493765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041050.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron carbide sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00011520
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.26
Porcentaje de pureza 99.5%