Learn More
Carburo de boro, polvo negro, > 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371448 500 g 500 g
11361448 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11371448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010922.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
Boron carbide is a hard boron-carbon ceramic material used in tank armor, bulletproof vests, engine sabotage powders, neutron absorber, cutting tools and dies and in brake linings of vehicles. It acts as an antioxidant additives in magnesia-carbon bricks. It is used as a precursor in the production of boron containing materials such as titanium boride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-32-8
Fórmula molecular CB4
Peso molecular (g/mol) 55.25
Número MDL MFCD00011520
Clave InChI INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
SMILES B12B3B4B1C234
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron carbide
Punto de fusión 2350°C
Color Negro
Forma física Polvo de 22-59 micrómetros
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo >90%
Densidad 2.52 g/cm3
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.26