Learn More
Estándar de isótopos de boro 11 para ICP/MS, 10 μg/ml en H20, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11416018 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416018 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 11416018 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ISOTB11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.71€
    125.47€ / 125 ml
    Ahorro 17.24€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
B1110 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material Boron 11 Isotope Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-42-8, 7732-18-5
% mín. CAS 0.0, 99.99
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.0, 99.99
Fórmula molecular B
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Técnica Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [B]
Nombre IUPAC boro
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:27560
Show More Show Less
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio