Learn More
(-)-Acetato de Bornilo, TRC
Código de producto. 30133473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133473 25 g 25 g
30132956 100 g 100 g
17977464 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67553025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5655-61-8
Fórmula molecular C12 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Sinónimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 2-acetate, (1S,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1S,2R,4S)- (9CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1S-endo)-, Borneol, acetate, (1S,2R,4S)-(-)- (8CI), Borneol, l-, acetate (6CI), (-)-Borneol acetate, (-)-Bornyl acetate, (1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanol acetate, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate, 1S-endo-Bornyl acetate, l-Bornyl acetate, levo-Bornyl acetate
Nombre IUPAC [(1S,3R,4S)-4,7,7-trimetil-3-heptanilo
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Bornyl Acetate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1463