Learn More
Acetato de bornilo (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bornyl Acetate |
| CAS | 76-49-3 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C12 H20 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 2-acetate, (1R,2S,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1R,2S,4R)-rel- (9CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, endo-, Borneol, acetate (6CI,7CI,8CI), (+/-)-Bornyl acetate, Borneyl acetate, Bornyl acetate, Bornyl acetic ester, Bornyl ethanoate, dl-Bornyl acetate, endo-Bornyl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(1S,3R,4S)-4,7,7-trimetil-3-biciclo[2.2.1]heptanilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 196.29 |
| Mostrar más |