Learn More
MedChemExpress Bornyl acetate
Código de producto. 16459136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459136 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459136 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0756
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
MedChemExpress Bornyl acetate is a potent odorant, exhibiting one of the highest flavor dilution factor (FD factor). Bornyl acetate possesses anti-cancer activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 196.29 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 76-49-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 97.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (424.52 mM)
Objetivo Apoptosis