Learn More
(+)-Borneol, TRC
Código de producto. 30180290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180290 250 mg 250 miligramos
30180160 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB675540250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 464-43-7
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R,2S,4R)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R-endo)-, Borneol, (1R,2S,4R)-(+)- (8CI), (1R,2S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (+)-(2S)-Borneol, (+)-Borneol, (+)-endo-Borneol, (1R)-(+)-Borneol, (1R)-endo-Borneol, Borneol, (+)-, d-(+)-Borneol, d-Borneol
Nombre IUPAC (1R,3S,4R)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptán-3-ol
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Borneol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358