Learn More
(-)-Borneol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Borneol |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1358 |