Learn More
Borneol, TRC
Código de producto. 30133925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133925 25 g 25 g
30009291 5 g 5 g
17970835 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67542025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507-70-0
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R,2S,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, endo-, Borneol (8CI), (±)-Borneol, 2-Borneol, 2-endo-Bornyl alcohol, Camphol, NSC 60223, dl-Borneol, endo-(±)-Bornan-2-ol, endo-2-Hydroxy-1,7,7-trimethylnorbornane, endo-Borneol, rel-(1R,2S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, rel-(1S,2R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Nombre IUPAC (1S,3R,4S)-4,7,7-trimetilbicíclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borneol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358
Porcentaje de pureza >95%