Learn More
(-)-Borneol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400583 50 g 50 g
11410583 250 g 250 g
11490573 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12684.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 464-45-9 | C10H18O | 154.25 g/mol
(-)-Borneol is used to prepare its esters by reacting with acids. Its derivatives are used as chiral ligands in asymmetric synthesis. It is also used in flavors and perfumes. Further, it is used in traditional Chinese medicine as moxa. In addition to this, it is used as a component of many essential oils and also used as a natural insect repellent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
(-)-Borneol se utiliza para preparar sus ésteres reaccionando con ácidos. Sus derivados se utilizan como ligandos quirales en síntesis asimétricas. También se utiliza en sabores y perfumes. Además, se utiliza en la medicina tradicional China como moxa. Además de esto, se utiliza como componente de muchos aceites esenciales, así como repelente natural de insectos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, etanol, acetona, éter, benceno, tolueno, decalina y tetralina. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 464-45-9
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
Clave InChI DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Sinónimo --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Borneol
Punto de fusión 208°C to 211°C
Punto de ebullición 210°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Cantidad 50 g
Número UN UN1312
Beilstein 3587558
Índice Merck 14,1338
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethanol,acetone,ether,benzene,toluene,decalin and tetralin. Insoluble in water.
Nombre IUPAC (1S,3R,4S)-4,7,7-trimetilbicíclo[2.2.1]heptan-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-Borneol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (-)-Borneol