Learn More
(-)-borneol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309252 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309252 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10662810AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Borneol
CAS 464-45-9
Nombres de analitos o componentes (-)-Borneol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H18 O
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-, Borneol, (1S,2R,4S)-(-)- (8CI), (1S,2R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (-)-(1S,4S)-Borneol, (-)-Borneol, (-)-[(1S)-endo]-Borneol, (-)-endo-Borneol, (1S)-(-)-Borneol, (1S)-endo-(-)-Borneol, (1S)-endo-Borneol, (1S,2R,4S)-Borneol, (2R)-(-)-Borneol, Camphyl alcohol, L-Borneol, Linderol, Ngai camphor, endo-(-)-Borneol, endo-(1S)-(-)-Borneol, l-Borneol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Nombre IUPAC (1S,3R,4S)-4,7,7-trimetilbicíclo[2.2.1]heptan-3-ol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 154.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,1358 g/mol