Learn More
Boric Anhydride, Purified, J.T. Baker™
Código de producto. 15517894 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15517894 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15517894 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 117601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1303-86-2
Fórmula molecular B2O3
Peso molecular (g/mol) 69.62
Número MDL MFCD00011315
Clave InChI JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
SMILES O=BOB=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric Anhydride
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC oxo(oxoboraniloxy)borano
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.62
Grado Purificado
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.85kg