Learn More
Boric Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Boric Acid |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 62.0175 |