Learn More
Ácido bórico, puriss. p.a., reactivo ACS, react. ISO, React. farmacopea Europea, sustancia tampón, ≥ 99,8 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15663280 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
2,5 kg
6 x 500 g
25kg
6 x 1kg
6 x 2,5kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
500 g
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15663280 500g 500 g
15633280 1kg 1 Kg
15643280 2,5 kg 2.50 Kg
15693280 6 x 500 g paquete de 6
15673280 6 x 1kg paquete de 6
15683280 6 x 2,5kg paquete de 6
15653280 25kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15663280 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31146500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea Europea, sustancia tampón, ≥ 99,8 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric Acid
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Presión de vapor 2,6 mmHg (20 °C)
Cantidad 500g
Fórmula lineal H3BO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado ACS/Puriss. p.a.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.