Learn More
Ácido bórico, éster de pinacol, TRC
Código de producto. 30330171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330171 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30330171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67540825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric Acid, Pinacol Ester
CAS 25240-59-9
Fórmula molecular C6 H13 B O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, NSC 638835, Cyclic Borate 2,3-Dimethyl-2,3butanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13BO3/c1-5(2)6(3,4)10-7(8)9-5/h8H,1-4H3
SMILES CC1(C)OB(O)OC1(C)C
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
Peso molecular (g/mol) 143.977
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0958