Learn More
Ácido bórico MP Biomedicals
Código de producto. 11460932 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11460932 1 kg
1 options
Código de producto. 11460932 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219507401
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric Acid
CAS 10043-35-3
Densidad 1.5172 g/cm3 at 14 °C
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular BH3O3
Número MDL MFCD00011337
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nombre IUPAC ácido bórico
Peso molecular (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83