Learn More
Ácido bórico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11440502 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440502 100 g 100 g
11450502 500g 500 g
11460502 1kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02191411.1
Se utiliza como agente astringente, antiséptico, antibacteriano y antifúngico. El ácido bórico, MP Biomedicals es un conservante con una amplia variedad de aplicaciones. Se utiliza en tampones y para la calibración de columnas de gel de poliacrilamida par
El ácido bórico tiene un solo boro; su sal forma equilibrios complejos en solución, siendo el ión B4O7-2 la especie predominante. Los usos industriales y de fabricación incluyen: para impermeabilizar madera y telas ignífugas; como conservante; fabricación de cementos, vajilla, porcelana, esmaltes, vidrio, boratos, cuero, alfombras, sombreros, jabones, gemas artificiales; en baños de níquel; productos cosméticos; impresión y tinción, pintura; fotografía; para impregnar mechas; condensadores eléctricos; endurecimiento de acero. También se usa como insecticida para cucarachas y escarabajos negros de alfombras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Cantidad 100 g
Forma física Polvo blanco
Información de solubilidad Soluble in water; insoluble in alcohol; freely soluble in boiling water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.84
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric Acid, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid