Learn More
Ácido bórico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11460354 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11460354 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11460354 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02191411.3
Se utiliza en tampones y para la calibración de columnas de gel, así como agente astringente, antiséptico, antifúngico y antibacteriano. El ácido bórico, MP Biomedicals tiene un solo boro y su sal forma equilibrios complejos en solución, siendo el ión B4O
Entre las aplicaciones se incluyen:
  • Como agente astringente, antiséptico, antibacteriano y antifúngico en laboratorios de investigación
  • En tampones y para la calibración de columnas de gel de poliacrilamida para la separación de oligonucleótidos por electroforesis capilar
  • Impermeabiliza madera y tejidos ignífugos
  • Fabricación de cementos, vajilla, porcelana, esmaltes, vidrio, boratos, cuero, alfombras, sombreros, jabones, gemas artificiales
  • Como conservante y en baños de níquel
  • Productos cosméticos, impresión, tinción, pintura y fotografía
  • Para impregnar mechas, en condensadores eléctricos y para endurecimiento de acero
  • Como insecticida para cucarachas y escarabajos negros de alfombras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 10043-35-3
Cantidad 25 g
Fórmula molecular BH3O3
Forma física Polvo blanco
Número MDL MFCD00011337
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Información de solubilidad Soluble in water; insoluble in alcohol; freely soluble in boiling water.
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nombre IUPAC ácido bórico
Peso molecular (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.84g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric Acid, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric Acid