Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido bórico, grado de biología molecular, 99,5 % mín
Descripción
Used to promote amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boric acid |
| pH | Desde 3,8 hasta 4,8 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | ∼185 °C (descomposición) |
| Densidad | 1.435 g/mL |
| Olor | Inodoro |
| Cantidad | 500g |
| Beilstein | 1697939 |
| Forma física | Polvo |
| Índice Merck | 14,1336 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Boric acid, Molecular Biology Grade
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid