Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido bórico, grado de biología molecular, 99,5 % mín
Código de producto. 15408739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
1 kg
5kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408739 5kg 5 Kg
15488729 500g 500 g
15498729 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15408739 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J67419.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Used to promote amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
pH Desde 3,8 hasta 4,8
Color Blanco
Punto de fusión ∼185 °C (descomposición)
Densidad 1.435 g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 5kg
Forma física Polvo
Beilstein 1697939
Índice Merck 14,1336
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Biología molecular