Learn More
Ácido bórico, granulado, biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™
Código de producto. 15568214 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15568214 500g Frasco de polietileno cada uno
15578214 2,5 kg Frasco de polietileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15568214 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 403501
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
    Para tampones de biología molecular
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric Acid
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,43kg
Cantidad 500g
Forma física Granular
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Grado Biorreactivo ultrapuro
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid