Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boric Acid |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1 l = 1,43kg |
| Cantidad | 500g |
| Forma física | Granular |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.83 |
| Grado | NF |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ortho-Boric acid
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ortho-Boric acid