Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boric Acid |
| CAS | 10043-35-3 |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1 l = 1,43kg |
| Cantidad | 2,5 kg |
| Fórmula molecular | BH3O3 |
| Forma física | Granular |
| Número MDL | MFCD00011337 |
| Sinónimo | orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe |
| Clave InChI | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ortho-Boric acid
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ortho-Boric acid