Learn More
Ácido bórico, grado de electroforesis, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
1 kg
5kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488669 500g 500 g
15498669 1 kg 1 Kg
15408679 5kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67202.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.60€
    59.65€ / 500 g
    Ahorro 6.95€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
pH Desde 3,8 hasta 4,8
Color Blanco
Punto de fusión ∼185 °C (descomposición)
Densidad 1.435 g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 500g
Forma física Polvo
Beilstein 1697939
Índice Merck 14,1336
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Electroforesis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid, Electrophoresis Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid