Learn More
Ácido bórico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10263370 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1kg
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10263370 1kg 1 KG
10682251 500 g 500 g
10223420 2,5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10263370 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/3800/60
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
H3BO3, número CAS: 10043-35-3, 500 g, blanco, 61,83 g/mol, 169 °C, 11337, recipiente de plástico para polvo, 3,8 a 4,8 g, polvo sólido, 2,7 mbar a 20 °C | CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
H3BO3, número de CAS-10043-35-3, 500 g, blanco, 61,83 g/mol, 169 °C, 11337, jarra de plástico para polvo, de 3,8 a 4,8, polvo sólido, 2,7 mbar a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
pH Desde 3,8 hasta 4,8
Color Blanco
Punto de fusión 169 °C
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 2,7 mbar a 20 °C
Cantidad 1kg
Forma física Sólido en polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 61,83g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid