Learn More
Ácido bórico, ACS, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
2kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357558 500g 500 g
11347558 2kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033253.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
En acero endurecido, conservantes, fabricación de cementos, porcelana, esmaltes, vidrio, boratos
In hardening steel, preservatives, manufacturing of cements, porcelain, enamels, glass, borates, artificial gems, in nickeling baths, painting, photographyIt is a precursor material for other boron compounds. A dilute water solution of boric acid is usually employed as a mild antiseptic and eyewash. Boric acid is too employed in leather manufacture, electroplating, and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
Punto de fusión ∽185 °C (descomposición)
Densidad 1,435
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min
Temperatura de inflamación Ninguno
Cantidad 500g
Beilstein 1697939
Forma física Granular
Información de solubilidad Soluble in water (1 gram in 18ml cold or 4ml boiling water). Solubility in water is increased by addition of HCl,citric or tartaric acidIt is fairly soluble in boiling water but less in cold water. Soluble in lower alcohols,acetone and moderately soluble in pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid