Learn More
Ácido bórico, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000g
2500g
500g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
11494253 2500g 2500 g
11484253 500g 500 g
11404263 10.000g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11494253 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10896.0E
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bórico es un material precursor para otros compuestos de boro. Una solución de agua diluida de ácido bórico se suele emplear como antiséptico suave y lavado ocular. El ácido bórico se emplea en la fabricación de cuero, galvanoplastia y cosméticos. Participa en la producción de monofilamento de fibra de vidrio que tiene aplicaciones en barcos, tuberías industriales, pantallas planas LCD y placas de circuitos informáticos. Es en combinación con el tetramorato de sodio decahidratado (borax) y lo utilizan los herreros como flujo de soldadura. La mezcla de ácido bórico y aceite de silicona es útil en la producción de masilla.
Solubilidad
Soluble en agua y alcoholes. Ligeramente soluble en acetona y piridina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con anhídridos de potasio y ácido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Boric acid
pH Desde 3,8 hasta 4,8
Punto de fusión ∼185 °C (descomposición)
Densidad 1,435
Olor Inodoro
Temperatura de inflamación Ninguno
Fórmula lineal H3BO3
Cantidad 2500g
Beilstein 1697939
Índice Merck 14,1336
Información de solubilidad Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Sicherheitshinweis
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid (H3BO3)
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.