Learn More
Ácido bórico, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El ácido bórico es un material precursor para otros compuestos de boro. Una solución de agua diluida de ácido bórico se suele emplear como antiséptico suave y lavado ocular. El ácido bórico se emplea en la fabricación de cuero, galvanoplastia y cosméticos. Participa en la producción de monofilamento de fibra de vidrio que tiene aplicaciones en barcos, tuberías industriales, pantallas planas LCD y placas de circuitos informáticos. Es en combinación con el tetramorato de sodio decahidratado (borax) y lo utilizan los herreros como flujo de soldadura. La mezcla de ácido bórico y aceite de silicona es útil en la producción de masilla.
Solubilidad
Soluble en agua y alcoholes. Ligeramente soluble en acetona y piridina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con anhídridos de potasio y ácido.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boric acid |
| pH | Desde 3,8 hasta 4,8 |
| Punto de fusión | ∼185 °C (descomposición) |
| Densidad | 1,435 |
| Olor | Inodoro |
| Temperatura de inflamación | Ninguno |
| Fórmula lineal | H3BO3 |
| Cantidad | 10.000g |
| Beilstein | 1697939 |
| Índice Merck | 14,1336 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Boric acid
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid