Learn More
Ácido bórico, 99,99 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13438518 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13438518 2,5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
10165850 100 g Frasco de plástico 100 GR
10299303 500g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13438518 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315180025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
Color Blanco
Nombre de nota Extra Pure
Punto de fusión de 169,0 °C
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Cantidad 2,5 kg
Fórmula lineal H3BO3
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Índice Merck 15, 1339
Información de solubilidad Solubilidad en agua:49,5 g/l (20 °C).Otras solubilidades:1 g/18 ml de alcohol frío, 1 g/6 ml de alcohol hirviendo, 1 g/4 ml de glicerol, NaCl, LiCl, los ácidos minerales disminuyen la solubilidad; KNO3, K2SO4, KCl, NaNO3 y Na2SO4 aumentan la solubilidad.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales