Learn More
Ácido bórico, 99,99 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Boric acid |
| Nombre de nota | Extra Pure |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | de 169,0 °C |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% |
| Fórmula lineal | H3BO3 |
| Cantidad | 500g |
| Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Afficher plus |