Learn More
Ácido bórico, 99,99 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10165850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10165850 100 g Frasco de plástico 100 GR
10299303 500g Frasco de plástico 500 GR
13438518 2,5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10165850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.95€
    69.65€ / 100 g
    Ahorro 10.30€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
Color Blanco
Nombre de nota Extra Pure
Punto de fusión 169,0 °C
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Cantidad 100 g
Fórmula lineal H3BO3
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Índice Merck 15, 1339
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 49,5 g/l (20 °C). Otras solubilidades: 1 g/18 ml de alcohol frío, 1 g/6 ml de alcohol hirviendo, 1 g/4 ml de glicerol, NaCl, LiCl, los ácidos minerales disminuyen la solubilidad; KNO3, K2SO4, KCl, NaNO3 y Na2SO4 aumentan la solubilidad.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.