Learn More
Ácido bórico, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1kg
5kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357507 1kg 1 Kg
11367507 5kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012680.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Boric acid is a precursor material for other boron compounds. A dilute water solution of boric acid is usually employed as a mild antiseptic and eyewash. Boric acid is employed in leather manufacture, electroplating and cosmetics. It is involved in the production of monofilament fiberglass which finds applications in boats, industrial piping, LCD flat panel displays and computer circuit boards. It is in combination with sodium tetraborate decahydrate (borax) and is used as a welding flux by blacksmiths. The mixture of boric acid and silicone oil is useful in the production of silly putty.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Aspecto Granular blanco
Nombre del producto químico o material Boric acid
Color Blanco
Punto de fusión ∽185 °C (descomposición)
Densidad 1,435 g/cm3
Olor Inodoro
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Temperatura de inflamación Ninguno
Cantidad 1kg
Beilstein 1697939
Forma física Granular
Información de solubilidad Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid