Learn More
Ácido bórico, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boric acid |
| Color | Marrón-Rojo |
| Metales pesados (como Pb) | 10 ppm máx. |
| Materia no volátil | 0,05 % máx. (con MeOH) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.6% |
| Fórmula lineal | H3BO3 |
| Cantidad | 500g |
| Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Boric acid
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: boric acid