Learn More
Ácido bórico, 99,5 %, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10106403 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10106403 250g 250 GR
10307121 1kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10106403 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 327132500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.70€
    32.65€ / 250 g
    Ahorro 4.05€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico, ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
Nombre de nota DNAse, RNAse and Protease Free
Color Blanco
Punto de fusión de 169,0 °C
Metales pesados (como Pb) 50 ppm máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal H3BO3
Cantidad 250g
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Forma física Polvo
Índice Merck 15, 1339
Información de solubilidad Solubilidad en agua:49,5 g/l (20 °C).Otras solubilidades:1 g/18 ml de alcohol frío, 1 g/6 ml de alcohol hirviendo, 1 g/4 ml de glicerol, NaCl, LiCl, los ácidos minerales disminuyen la solubilidad; KNO3, K2SO4, KCl, NaNO3 y Na2SO4 aumentan la solubilidad.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.