Learn More
Ácido bórico, +99,5 %, para uso electrónico, especialmente puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10459740 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
500 g, Jarra de plástico para polvo
Código de producto.
10459740 500 g, Jarra de plástico para polvo
1 options
Código de producto. 10459740 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/3820/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 3.8 to 4.8
Color Blanco
CAS 10043-35-3
Punto de fusión 169°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 2.7mbar at 20°C
Cantidad 500 g
Fórmula molecular BH3O3
Forma física Sólido en polvo
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nombre IUPAC ácido bórico
Peso molecular (g/mol) 61.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ácido bórico
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.