Learn More
Ácido bórico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722384 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10553001 500g Frasco de plástico 500 GR
10698314 10kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10722384 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    163.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 5.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico, ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
pH 3,6 a 4,0 (4 % a 20 °C)
Color Blanco
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión de 169,0 °C
Metales pesados (como Pb) 5 ppm máx.
Materia no volátil 0,05% máx.
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Cantidad 2,5 kg
Fórmula lineal H3BO3
Forma física Cristales finos
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Índice Merck 15, 1339
Información de solubilidad Solubilidad en agua:49,5 g/l (20 °C).Otras solubilidades:1 g/18 ml de alcohol frío, 1 g/6 ml de alcohol hirviendo, 1 g/4 ml de glicerol, NaCl, LiCl, los ácidos minerales disminuyen la solubilidad; KNO3, K2SO4, KCl, NaNO3 y Na2SO4 aumentan la solubilidad.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica