Learn More
Ácido bórico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boric acid |
| Nombre de nota | p.a. |
| pH | 3,6 a 4,0 (4 % a 20 °C) |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | de 169,0 °C |
| Metales pesados (como Pb) | 5 ppm máx. |
| Materia no volátil | 0,05% máx. |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
| Fórmula lineal | H3BO3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Boric acid
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.